Läs mer
Nickel Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10417112 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Poly flaska
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
30ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10417112 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 125ml
10643673 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
16321246 30 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 30ml
10283952 250 mL Poly flaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10417112 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLNI22Y
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial.
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ni1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7440-02-0 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylformel Ni
Molekylvikt (g/mol) 58.69
MDL-nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-nyckel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-namn nickel
LEDER [Ni]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS Min % 0.1, 2.0, 97.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 125 mL
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLNI2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLNI2-3Y, -3X
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, nickel
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning