Läs mer
Nickel standardlösning, för AAS, 1 mg/ml Ni i 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-220901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10226780
Brand: Thermo Scientific Acros 196151000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel standard solution
Namnnotering 1 mg/ml Ni in 2% HNO3
Förpackning Plastflaska
CAS 7440-02-0, 13478-00-7, 7697-37-2, 7732-18-5
CAS Min % 1.9, 96.9
CAS Max % 2.1, 97.1
Densitet 1.0320g/mL, 1.032
Fysisk form Kristaller, kristallint pulver och/eller bitar
Molekylformel Ni
Koncentration 990 to 1010 μg/mL Ni in 2 to 5% HNO3 (20°C)
MDL-nummer MFCD00011137 MFCD06798735
Färg Klart
Löslighet Soluble in water
InChI-nyckel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ni]
IUPAC-namn nickel
Molekylvikt (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
Kvantitet 100 ml
ChEBI CHEBI:28112
Formel vikt 58.69
Kvalitet AAS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel standard solution, 1 mg/ml Ni in 2-5% HNO3
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.