Läs mer
Nickelsulfathexahydrat, TRC
Produktkod. 30415222
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30415222 5 g
1 options
Produktkod. 30415222 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN9010635G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) Sulfate Hexahydrate
CAS 10101-97-0
Kvantitet 5 g
Molekylformel 6 H2 O . Ni . O4 S
Synonym Nickel Sulfate Hexahydrate, Sulfuric acid','nickel(2+) salt','hydrate (1:1:6), Sulfuric acid','nickel(2+) salt (1:1)','hexahydrate (8CI,9CI), Nickel monosulfate hexahydrate, Nickel sulfate (NiSO4) hexahydrate, Nickel sulfate hexahydrate, Nickel sulfate hydrate (NiSO4.6H2O), Nickel(2+) monosulfate hexahydrate, Nickel(2+) sulfate hexahydrate, Nickel(II) sulfate hexahydrate
InChI formel InChI=1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
LEDER O.O.O.O.O.O.[Ni+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn nickel(2+); sulfat; Hexahydrat
Molekylvikt (g/mol) 262.848
Formel vikt 261.95