Läs mer
Nickel sulfide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-4407665
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11485040
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035661.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12035-72-2 | Ni3S2 | 240.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12035-72-2
Molekylformel Ni3S2
Molekylvikt (g/mol) 240.20
MDL-nummer MFCD01711880
InChI-nyckel YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel subsulfide, trinickel disulphide, nickel sulfide, trinickel disulfide, nickel subsulphide, nickel sesquisulfide, nickel tritadisulphide, nickel iii sulfide, alpha nickel subsulfide, ccris 432
PubChem CID 22833473
LEDER S=[Ni][Ni][Ni]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel sulfide
Smältpunkt 797°C
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water(0,00735g/L at 20°C).
IUPAC-namn disulfanylidentrinickel
Formel vikt 240.19
Utseende Black powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.