Läs mer
Nickel sulfide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059862
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15472317
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045498.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nickelsulfid används som halvledarmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12035-51-7
Molekylformel NiS2
Molekylvikt (g/mol) 122.81
MDL-nummer MFCD00016267
InChI-nyckel HNDMNBUITRNJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel iv sulphide
PubChem CID 131675689
IUPAC-namn disulfanylidennickel
LEDER S=[Ni]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel sulfide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.