Läs mer
Nickel tin oxide dihydrate
Produktkod. p-7050783
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11358248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039452.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12035-38-0 | NiO3Sn | 225.40 g/mol
Det används som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12035-38-0
Molekylformel NiO3Sn
Molekylvikt (g/mol) 225.40
MDL-nummer MFCD00054011
InChI-nyckel SHULAURIUQUJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nickel stannate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel tin oxide dihydrate
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 261.43 (225.40 Anhydrous)
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.