Learn More
Nickel tungsten oxide, 99.9% (metals basis excluding Co), Co <100ppm
Product Code. 11394777
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11394777 100 g 100g
11384777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11394777 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041826.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14177-51-6 | NiO4W | 306.529 g/mol
Nickelvolframoxid används som fotokatalysatorer, sensorer och dielektriska fuktresonatorer. Det anses vara ett nytt katodmaterial för asymmetriska superkondensatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14177-51-6
Molekylformel NiO4W
Molekylvikt (g/mol) 306.529
MDL-nummer MFCD00016268
InChI-nyckel QLTKZXWDJGMCAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel tungstate, nickel tungsten tetraoxide, nickel tungsten oxide niwo4, nickel 2+ dioxido dioxo tungsten, nickel 2+ ion tungstate, dioxido dioxo tungsten; nickel 2+
PubChem CID 84240
IUPAC-namn dioxid(dioxo)volfram;nickel(2+)
LEDER [O-][W](=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Specifications
Kemiskt namn eller material Nickel tungsten oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Co), Co< 100 ppm
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 306.53
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.