Läs mer
Nickel wire, 0.63mm (0.025in) dia, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11330699
Change view
Kvantitet:
100 m
25 m
Förpackningsstorlek:
100m
25m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11330699 100 m 100m
11320699 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11330699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 000223.H4
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-02-0
Molekylformel Ni
Molekylvikt (g/mol) 58.69
MDL-nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-nyckel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-namn nickel
LEDER [Ni]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel wire
Namnnotering 0.63mm (0.025 in.) dia.
Kvantitet 100 m
Odör Odorless
Vikt ≈2.8g/m
Form Wire
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.7%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.