Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickelous Carbonate |
| CAS | 3333-67-3 |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | CNiO3 |
| MDL-nummer | MFCD00011144 |
| Synonym | nickel carbonate, nickelous carbonate, nickel ii carbonate, nickel monocarbonate, unii-wm50squ829, carbonic acid, nickel 2+ salt 1:1, nickel 2+ carbonate nico3, nickel 2+ ion carbonate, nickel carbonate nico3 |
| InChI-nyckel | ZULUUIKRFGGGTL-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Ni++].[O-]C([O-])=O |
| IUPAC-namn | nickel(2+);carbonate |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P391-Samla upp spill.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).