Läs mer
Nickelous Chloride, 6-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickelous Chloride |
| Namnnotering | 6-Hydrate |
| CAS | 7791-20-0 |
| Fysisk form | Crystals |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | NiCl2·6H2O |
| Formel vikt | 237.71 |
| Kvalitet | BAKER ANALYZED™ Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Densitet | 1L = 3.55kg |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).