Läs mer
Buerkle™ Nickelpläterad mässing gastät fatkoppling för fatpump
Handla allt Bürkle Produkter
För användning med:
Rostfritt stål cylinderpump
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Den gastäta skruvförbandet förhindrar att farliga gaser läcker ut från tunnan
- R 2 tum stålpipsgänga, backventil med anslutning 1/8 tum.
- Nickelpläterad mässing, tätningar av FKM
- Behållaranslutningarna gör dekanteringen ännu enklare och säkrare med sin säkrare anslutning till fat
- Kopplingarna säkrar pumpen i cylindern, möjliggör en vertikal positionsändring och tillåter erforderligt luftväxling
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Förhindrar att farliga gaser läcker ut |
| Inkluderar | Backventil med anslutning 1/8 tum. |
| För användning med | Rostfritt stål cylinderpump |
| Typ | Barrel Screw Joint |
| Material | Nickelpläterad mässing, FKM (tätningar) |