Läs mer
Nilosamid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Niclosamide |
| CAS | 50-65-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Niclosamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H8 Cl2 N2 O4 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Niclosamide anhydrous, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide, Benzamide, 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-Salicylanilide, 2',5-dichloro-4'-nitro- (8CI), 2-Chloro-4-nitrophenylamide-6-chlorosalicylic acid, 2-Hydroxy-5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)benzamide, 2',5-Dichloro-4'-nitrosalicylanilide, 5-Chloro-2'-chloro-4'-nitrosalicylanilide, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide, 5-Chloro-N-(2'-chloro-4'-nitrophenyl)salicylamide, BAY 2353, Bayer 2353, Bayluscid, Cestocid, Cestocide, Devermin, Devermine, Fedal-Telmin, Fenasal, HL 2447, Helmiantin, Iomesan, Lintex, Mansonil, Mato, N-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-5-chlorosalicylamide, N-(2'-Chloro-4'-nitrophenyl)-5-chlorosalicylamide, NSC 178296, Nasemo, Niclocide, Niclosamide, Phenasal, Radeverm, Ruby, Sagimid, Sulqui, Tredemine, Utosamide, Vermitid, Vermitin, WR 46234, Yomesan, Zestocarp |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2N2O4/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15/h1-6,18H,(H,16,19) |
| LEDER | Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+](=O)[O-] |
| Show More |