Läs mer
Niklosamid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15712987 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15712987 100 g 100g
15702987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15712987 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461841000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-65-7
Molekylformel C13H8Cl2N2O4
Molekylvikt (g/mol) 327.12
MDL-nummer MFCD00057597
InChI-nyckel RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niclosamide, 5-chloro-n-2-chloro-4-nitrophenyl-2-hydroxybenzamide, niclocide, bayluscid, phenasal, tredemine, fenasal, yomesan, dichlosale, helmiantin
PubChem CID 4477
IUPAC-namn 5-klor-N-(2-klor-4-nitrofenyl)-2-hydroxibensamid
LEDER OC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niclosamide
Smältpunkt 225,0 °C till 230,0 °C
Analysprocentintervall 97% min. (HPLC)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: sparsamt löslig i etanol, kloroform, eter
Formel vikt 327.12
Procent renhet 97+%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.