Läs mer
Niclosamide Ethanolamine Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Niclosamide-olamine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2N2O4.C2H7NO/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15;3-1-2-4/h1-6,18H,(H,16,19);4H,1-3H2 |
| Formel vikt | 387.0389 |