Läs mer
Niklosamid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11425031 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425031 250 g 250g
11405031 50 g 50g
11415031 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425031 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215582783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4935.00 SEK
    4697.10 SEK / 250g
    Save 237.90 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Niklosamid≥ 98 %, gröngult pulver
  • Den används för att studera Wnt/Frizzled-1-signalvägen.
  • Det används för att hämma transkriptionen och DNA-bindningen av NF-κ B i AML-celler och för att inducera apoptos.
  • Det är effektivt mot cestoder som infekterar människor.
  • Niklosamid kopplar bort oxidativ fosforylering i bandmasken.
  • Det hämmar mitokondriell oxidativ fosforylering av parasitiska helminter.
  • Det hämmar NF-κ B-väg i akut myelogen leukemi (AML) celler.
  • Niklosamid hämmar transkriptionen och DNA-bindningen av NF-κ B.
  • Det blockerar tumörnekrosfaktorinducerad I B-fosforylering, καtranslokation av p65 och uttryck av NF-κ B-reglerade gener i AML-celler. Det ökar ROS-nivåerna för att inducera apoptos i AML-celler.
Kemiska identifierare
CAS 50-65-7
Molekylformel C13H8Cl2N2O4
Molekylvikt (g/mol) 327.12
MDL-nummer MFCD00057597
InChI-nyckel RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2´,5-Dichloro-4-nitrosalicylanilide
IUPAC-namn 5-klor-N-(2-klor-4-nitrofenyl)-2-hydroxibensamid
LEDER OC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 225 °C till 233 °C
Färg Grön-gul
Förlust vid torkning ≤0,5 %
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 2820605
Löslighetsinformation Löslig i metanol:aceton [1:1] (50 mg/ml).
Ångtryck Mycket lågt vid rumstemperatur
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Not Available
Fysisk form Powder