missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Niclosamide Piperazinesalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Niclosamide Piperazinesalt |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2N2O4.C4H10N2/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15;1-2-6-4-3-5-1/h1-6,18H,(H,16,19);5-6H,1-4H2 |
| Formel vikt | 412.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?