Läs mer
Nicorandil, 98+%
Produktkod. 15443579
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443579 250 mg 250mg
15433579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60879.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
En vasodilator som aktiverar ATP-känsliga kaliumkanaler | CAS: 65141-46-0 | C8H9N3O4 | 211,18 g/mol
En vasodilator som aktiverar ATP-känsliga kaliumkanaler
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65141-46-0
Molekylformel C8H9N3O4
Molekylvikt (g/mol) 211.18
MDL-nummer MFCD00186520
InChI-nyckel LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin
PubChem CID 47528
ChEBI CHEBI:31905
IUPAC-namn 2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate
LEDER [O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicorandil
Smältpunkt 92 °C till 93 °C
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Merck Index 14,6521
Formel vikt 211.17
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning