Läs mer
Nicorandil-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicorandil D4 (pyridyl-D4) |
| CAS | 1132681-23-2 |
| Molekylformel | C8 2H4 H5 N3 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Pyridine-2,4,5,6-d4-carboxamide','N-[2-(nitrooxy)ethyl]-, Nicorandil-d4, Nicorandil D4 (pyridyl-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)/i1D,2D,3D,6D |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])c(C(=O)NCCO[N+](=O)[O-])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-[(2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carbonyl)amino]ethyl nitrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.2 |
| Formel vikt | 215.0844 |