Läs mer
Nicorandil, LoGiCal
Product Code. 30458049
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
Product Code. Kvantitet
30458049 10 mg
1 options
Product Code. 30458049 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0924.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Nicorandil
CAS 65141-46-0
Analyt- eller komponentnamn Nicorandil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide, N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417
InChI formel InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
Lösningstyp Snyggt
LEDER [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
IUPAC-namn 2-(pyridin-3-karbonylamino)etylnitrat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 211.17
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 211,0593 g/mol