Läs mer
Nicorandil, Mikromol™
Beskrivning
Nicorandil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicorandil |
| CAS | 65141-46-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nicorandil |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H9 N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide, N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12) |
| LEDER | [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | 2-(pyridin-3-karbonylamino)etylnitrat |
| Visa mer |