Läs mer
Nicorandil, TRC
Produktkod. 30475690
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30475690 50 mg
1 options
Produktkod. 30475690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN39850050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicorandil
CAS 65141-46-0
Molekylformel C8 H9 N3 O4
Kvantitet 50 mg
Synonym Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide','N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417
InChI formel InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
LEDER [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
IUPAC-namn 2-(pyridin-3-karbonylamino)etylnitrat
Molekylvikt (g/mol) 211.17
Formel vikt 211.0593