Läs mer
Nicosulfuron-d6, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Nicosulfuron-d6 |
| CAS | 1189419-41-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 2H6 H12 N6 O6 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Nicosulfuron D6 (Dimethoxy D6), 2-[[4,6-Bis(trideuteriomethoxy)pyrimidin-2-yl]carbamoylsulfamoyl]-N,N-dimethylpyridine-3-carboxamide, Nicosulfuron D6 (Dimethoxy D6), Nicosulfuron D6 (dimethoxy D6), 2-[[4,6-Bis(trideuteriomethoxy)pyrimidin-2-yl]carbamoylsulfamoyl]-N,N-dimethylpyridine-3-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N6O6S/c1-21(2)13(22)9-6-5-7-16-12(9)28(24,25)20-15(23)19-14-17-10(26-3)8-11(18-14)27-4/h5-8H,1-4H3,(H2,17,18,19,20,23)/i3D3,4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(OC([2H])([2H])[2H])nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ncccc2C(=O)N(C)C)n1 |
| IUPAC-namn | 2-[[4,6-bis(trideuteriomethoxy)pyrimidin-2-yl]carbamoylsulfamoyl]-N,N-dimethylpyridine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.44 |
| Show More |