missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nicosulfuron-d6, TRC

Produktkod. 30473501
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473501 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30473501 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN39950210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nicosulfuron-d6
CAS 1189419-41-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 2H6 H12 N6 O6 S
Kvantitet 10 mg
Synonym Nicosulfuron D6 (Dimethoxy D6), 2-[[4,6-Bis(trideuteriomethoxy)pyrimidin-2-yl]carbamoylsulfamoyl]-N,N-dimethylpyridine-3-carboxamide, Nicosulfuron D6 (Dimethoxy D6), Nicosulfuron D6 (dimethoxy D6), 2-[[4,6-Bis(trideuteriomethoxy)pyrimidin-2-yl]carbamoylsulfamoyl]-N,N-dimethylpyridine-3-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C15H18N6O6S/c1-21(2)13(22)9-6-5-7-16-12(9)28(24,25)20-15(23)19-14-17-10(26-3)8-11(18-14)27-4/h5-8H,1-4H3,(H2,17,18,19,20,23)/i3D3,4D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(OC([2H])([2H])[2H])nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ncccc2C(=O)N(C)C)n1
IUPAC-namn 2-[[4,6-bis(trideuteriomethoxy)pyrimidin-2-yl]carbamoylsulfamoyl]-N,N-dimethylpyridine-3-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 416.44
Formel vikt 416.1385
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.