Läs mer
Nicotianamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotianamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19N3O6/c12-6(9(15)16)1-3-13-7(10(17)18)2-4-14-5-8(14)11(19)20/h6-8,13H,1-5,12H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/t6-,7-,8-,14?/m0/s1 |
| Formel vikt | 289.1274 |
| Procent renhet | >95% |