missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone, Mikromol™

Produktkod. 30052241
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052241 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052241 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1801.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone
CAS 555-90-8
Analyt- eller komponentnamn Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H8 N4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Hydrazinecarbothioamide, 2-(3-pyridinylmethylene)-, Nicotinaldehyde, thiosemicarbazone (6CI,7CI,8CI), 3-Formylpyridine thiosemicarbazone, G 469, NSC 730, Nicothiazon, Nicothiazone, Pyridine-3-carbaldehyde thiosemicarbazone
InChI formel InChI=1S/C7H8N4S/c8-7(12)11-10-5-6-2-1-3-9-4-6/h1-5H,(H3,8,11,12)/b10-5+
LEDER NC(=S)N\N=C\c1cccnc1
IUPAC-namn [(E)-pyridin-3-ylmethylideneamino]thiourea
Molekylvikt (g/mol) 180.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 180.047 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.