Läs mer
Nikotinamid 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325715
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325715 1 ml
1 options
Produktkod. 30325715 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15519500AL10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotinamide (Vitamin B3)
CAS 98-92-0
Analyt- eller komponentnamn Nicotinamide (Vitamin B3)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 N2 O
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nicotinamide, 3-Pyridinecarboxamide, 3-(Aminocarbonyl)pyridine, 3-Amidopyridine, 3-Carbamoylpyridine, 3-Pyridinecarboxylic acid amide, Aminicotin, Benicot, Delonin Amide, Dipegyl, NAM, NSC 13128, NSC 27452, Niacinamide, Niavit PP, Nicamina, Nicamindon, Nicasir, Nicobion, Nicofort, Nicosan 2, Nicosylamide, Nicotilamide, Nicotine acid amide, Nicotinic acid amide, Nicotinic amide, Nicotylamide, Nicovit, Nicovitina, Nictoamide, Niocinamide, Niozymin, Papulex, Pelmin, Pelmine, Pelonin amide, Vi-Nicotyl, Vitamin B, Vitamin B3, m-(Aminocarbonyl)pyridine, beta-Pyridinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
LEDER NC(=O)c1cccnc1
IUPAC-namn Pyridin-3-karboxamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 122,048 g/mol