Läs mer
Nikotinamid, 99 %
Produktkod. 11498730
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498730 100 g 100g
11498536 250 g 250g
11488536 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498730 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15970.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.55 SEK
    394.65 SEK / 100g
    Save 44.90 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 98-92-0 | C6H6N2O | 122,127 g/mol
Nikotinamid är en byggsten (aktiv komponent) av koenzymerna nikotinamidadenindinukleotid (NAD) och nikotinamidadenindinukleotidfosfat (NADP). Det kan användas som ett substrat för nikotinamidfosforibosyltransferas (NAMPT, EC 2.4.2.12), det hastighetsbegränsande enzymet för NAD(+)-biosyntes och en viktig signalmolekyl. Det är ett amidderivat av vitamin B3 och en PARP-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Nikotinamid är en byggsten (aktiv komponent) av koenzymerna nikotinamidadenindinukleotid (NAD) och nikotinamidadenindinukleotidfosfat (NADP). Det kan användas som ett substrat för nikotinamidfosforibosyltransferas (NAMPT, EC 2.4.2.12), det hastighetsbegränsande enzymet för NAD(+)-biosyntes och en viktig signalmolekyl. Det är ett amidderivat av vitamin B3 och en PARP-hämmare.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, glycerol, DMSO, metanol, butanol och kloroform. Något lösligt i eter.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-92-0
Molekylformel C6H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 122.127
MDL-nummer MFCD00006395
InChI-nyckel DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinamide, niacinamide, 3-pyridinecarboxamide, vitamin pp, nicotinic acid amide, papulex, aminicotin, amixicotyn, nicobion, nicotylamide
PubChem CID 936
ChEBI CHEBI:17154
IUPAC-namn pyridin-3-karboxamid
LEDER C1=CC(=CN=C1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotinamide
Smältpunkt 128 °C till 132 °C
Flampunkt 182 °C (360 °F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 383619
Merck Index 14,6523
Formel vikt 122.13
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nicotinamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nicotinamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.