Beskrivning
- Fungerar som ett koenzym av dehydrogenaserna, speciellt vid dehydrering av primära och sekundära alkoholer
- Fungerar vanligtvis som en väteacceptor, bildar NADH, som sedan fungerar som en vätedonator i andningskedjan
- Fungerar som ett koenzym för hydridöverföringsenzymer
- Används som substrat för NAD(+)-konsumerande enzymer, som inkluderar ADP-ribostransferaser, poly(ADP-ribos)polymeraser, cADP-ribossyntaser och sirtuiner
- Nyligen rapporterats vara en P2Y11-agonist
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 2 till 4 (1 % vattenlösning) |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (200 mg/ml) |
| Formel vikt | 663,40 (vattenfattig) |
| Procent renhet | ≥93% |
| Fysisk form | Pulver |