Läs mer
β-Nikotinamid Adenin Dinukleotid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493000 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493000 25 g 25g
11473000 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493000 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210031925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8660.00 SEK
    8249.14 SEK / 25g
    Save 410.86 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Fungerar som ett koenzym av dehydrogenaserna. β-Nikotinamid Adenin Dinukleotid, MP Biomedicals är en av de biologiskt aktiva former av nikotinsyra som förekommer i levande celler främst i oxiderat tillstånd. Det är en viktig elektronacceptor mol
  • Fungerar som ett koenzym av dehydrogenaserna, speciellt vid dehydrering av primära och sekundära alkoholer
  • Fungerar vanligtvis som en väteacceptor, bildar NADH, som sedan fungerar som en vätedonator i andningskedjan
  • Fungerar som ett koenzym för hydridöverföringsenzymer
  • Används som substrat för NAD(+)-konsumerande enzymer, som inkluderar ADP-ribostransferaser, poly(ADP-ribos)polymeraser, cADP-ribossyntaser och sirtuiner
  • Nyligen rapporterats vara en P2Y11-agonist
Kemiska identifierare
CAS 53-84-9
Molekylformel C21H27N7O14P2
Molekylvikt (g/mol) 663.43
MDL-nummer MFCD00150377
InChI-nyckel BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonym nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC-namn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi-oxidofosforyl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxi-oxolan-2-dioximetyl]
LEDER NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
pH 2 till 4 (1 % vattenlösning)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (200 mg/ml)
Formel vikt 663,40 (vattenfattig)
Procent renhet ≥93%
Fysisk form Pulver