missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

β-Nikotinamid Adenin Dinukleotid, MP Biomedicals™

Produktkod. 11417560 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10g
500mg
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11417560

Brand: MP Biomedicals 0210049905

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Fungerar som en viktig elektronacceptormolekyl i biologiska oxidationer. β-Nikotinamid Adenin Dinukleotid, MP Biomedicals fungerar som ett koenzym av dehydrogenaserna och fungerar som en väteacceptor. β-NAD är en av de biologiskt aktiva formerna av

β-NAD förekommer i levande celler främst i oxiderat tillstånd.

  • Fungerar som ett koenzym av hydridöverföringsenzymer i dehydrogenaser, speciellt vid dehydrering av primära och sekundära alkoholer
  • Fungerar vanligtvis som en väteacceptor, bildar NADH, som sedan fungerar som en vätedonator i andningskedjan
  • Används som substrat för NAD(+)-konsumerande enzymer, som inkluderar ADP-ribostransferaser, poly(ADP-ribos)polymeraser, cADP-ribossyntaser och sirtuiner
  • Nyligen rapporterats vara en P2Y11-agonist
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 53-84-9
Molekylformel C21H27N7O14P2
Molekylvikt (g/mol) 663.43
MDL-nummer MFCD00150377
InChI-nyckel BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonym nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC-namn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi-oxidofosforyl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxi-oxolan-2-dioximetyl]
LEDER NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O

Specifikationer

Abs. λ max (water): 259 ± 3nm
Smältpunkt 160°C (literature)
pH 2 to 4 (1% aq. soln.)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water (200mg/mL)
Formel vikt 663.4 (anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.