Läs mer
β-Nikotinamid Adenin Dinukleotid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11427560 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
500 mg
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10g
500mg
5g
Produktkod. 11427560
Brand: MP Biomedicals 0210049910
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fungerar som en viktig elektronacceptormolekyl i biologiska oxidationer. β-Nikotinamid Adenin Dinukleotid, MP Biomedicals fungerar som ett koenzym av dehydrogenaserna och fungerar som en väteacceptor. β-NAD är en av de biologiskt aktiva formerna av
β-NAD förekommer i levande celler främst i oxiderat tillstånd.
  • Fungerar som ett koenzym av hydridöverföringsenzymer i dehydrogenaser, speciellt vid dehydrering av primära och sekundära alkoholer
  • Fungerar vanligtvis som en väteacceptor, bildar NADH, som sedan fungerar som en vätedonator i andningskedjan
  • Används som substrat för NAD(+)-konsumerande enzymer, som inkluderar ADP-ribostransferaser, poly(ADP-ribos)polymeraser, cADP-ribossyntaser och sirtuiner
  • Nyligen rapporterats vara en P2Y11-agonist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53-84-9
Molekylformel C21H27N7O14P2
Molekylvikt (g/mol) 663.43
MDL-nummer MFCD00150377
InChI-nyckel BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonym nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC-namn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi-oxidofosforyl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxi-oxolan-2-dioximetyl]
LEDER NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Abs. λ max (water): 259 ± 3nm
Smältpunkt 160°C (literature)
pH 2 to 4 (1% aq. soln.)
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in water (200mg/mL)
Formel vikt 663.4 (anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver