Läs mer
β-Nikotinamidadenindinukleotid, oxiderad form, fri syra,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11407560 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407560 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11407560 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210049901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2895.00 SEK
    2757.50 SEK / 1g
    Save 137.50 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Nicotinamide adenine dinucleotide, oxidized form, free acid
CAS 53-84-9
Färg Vitt till gult
Analysprocentintervall >98%
Molekylformel C21H27N7O14P2
MDL-nummer MFCD00150377
Kvantitet 1 g
Synonym nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
InChI-nyckel BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
LEDER NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi-oxidofosforyl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxi-oxolan-2-dioximetyl]
Molekylvikt (g/mol) 663.43
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
Formel vikt 663.4 (Vattenfattig)
Fysisk form Lyofiliserat pulver