Läs mer
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate |
| CAS | 53-59-8 |
| Molekylformel | C21H28N7O17P3 |
| MDL-nummer | MFCD00067537 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C(C1=C[N+]([C@@H]2O[C@H](COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N4C5=NC=NC(N)=C5N=C4)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)(O)=O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)=CC=C1)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 743.41 |
| Procent renhet | 98% |