Läs mer
β-Nikotinamidadenindinukleotidfosfat, cellkulturreagens, MP Biomedicals™
Produktkod. 11451951 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451951 1 g 1g
11461951 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451951 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219471401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00 SEK
    1974.65 SEK / 1g
    Save 100.35 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 53-84-9
Molekylformel C21H27N7O14P2
Molekylvikt (g/mol) 663.43
MDL-nummer MFCD00150377
InChI-nyckel BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonym nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
LEDER NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-5-{[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi}(hydroxi)fosforyl fosfonato)oxi]metyl}-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]-3-karbamoyl-lλ5-pyridin-1-ylium
Formel vikt 663.4 (Anhydrous)