Läs mer
β-Nikotinamidadenindinukleotidfosfat, cellkulturreagens, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Kvantitet | 10 g |
| IUPAC-namn | [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi-oxidofosforyl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxi-oxolan-2-dioximetyl] |
| Formel vikt | 663.4 (Vattenfattig) |