Läs mer
β-Nikotinamidadenindinukleotidfosfat, dinatriumsalt, 98-100 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11398769 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
500mg
50mg
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398769 250 mg 250mg
11378769 50 mg 50mg
11388769 100 mg 100mg
11308779 500 mg 500mg
11318779 1 g 1g
11328779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11398769 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210116683
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 24292-60-2
Molekylformel C21H26N7Na2O17P3
Molekylvikt (g/mol) 787.37
MDL-nummer MFCD00065390
InChI-nyckel WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
Synonym nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
PubChem CID 131851653
IUPAC-namn [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxi-4-fosfonoxioxolan-2-yl]metoxi-hydroxifosforyl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoylpyridin-l-ium-1-yl)-hydroxi-4-yl)-oxolan-yl)-3, fosfat;natrium
LEDER [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, disodium salt and monopotassium salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall 98-100%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 787.4
Fysisk form Pulver