Läs mer
β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate, Monosodium Salt, Tetrahydrate
Handla allt Thermo Scientific ProdukterTekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt tetrahydrate |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 250 mg |
| Beilstein | 4779954 |
| Formel vikt | 837.45 |
| Förpackning | Plastic bottle |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?