Läs mer
β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate, Monosodium Salt, Tetrahydrate
Produktkod. 15835348 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15835348 250 mg Plastic bottle 250mg
15845348 500 mg Plastic bottle 500mg
15815198 1 g Plastic bottle 1g
15825198 5 g Plastic bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15835348 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J22655.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1184-16-3 | C21H27N7NaO17P3 | 765.39 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1184-16-3
Molekylformel C21H27N7NaO17P3
Molekylvikt (g/mol) 765.39
MDL-nummer MFCD00036973
InChI-nyckel JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
Synonym nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
PubChem CID 131845262
IUPAC-namn [[(2 R,3 R,4 R,5 R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate;sodiμm
LEDER [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt tetrahydrate
Fysisk form Powder
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4779954
Formel vikt 837.45
Förpackning Plastic bottle
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.