Läs mer
β-Nikotinamidadad-adenin-dinukleotidfosfat reducerat tetranatriumsalt, 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11492492 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25mg
500mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492492 250 mg 250mg
11462492 25 mg 25mg
11472492 50 mg 50mg
11482492 100 mg 100mg
11402502 500 mg 500mg
11412502 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11492492 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215174283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7813.40 SEK
    7150.80 SEK / 250mg
    Save 662.60 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 2646-71-1
Molekylformel C21H26N7Na4O17P3
Molekylvikt (g/mol) 833.35
MDL-nummer MFCD10567216
InChI-nyckel WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Synonym nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
PubChem CID 131673986
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn tetranatrium-[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxi-4-(fosfonatooxi)oxolan-2-yl]metyl ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoyl-1,4-dihydropyridinyl)-oxolan-1-1,4-dihydropyridinyl)-2,4-yl)-oxolan-yl fosfonato}oxi)fosfonat
Formel vikt 833.4
Procent renhet 0.95
Fysisk form Pulver