Läs mer
β-Nikotinamidadenindinukleotid, reducerat, dinatriumsalt,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11308789 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11308789 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11308789 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210116801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.00 SEK
    2675.72 SEK / 1g
    Save 134.28 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced, disodium salt
CAS 606-68-8
Färg Vitt till gult
Analysprocentintervall >99%
Molekylformel C21H27N7Na2O14P2
MDL-nummer MFCD00036200
Kvantitet 1 g
Synonym beta-nadh disodium salt
InChI-nyckel QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
LEDER [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi-hydroxifosforyl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-fosylmetylväte]-3,4-2-hydroxi-hydroxiolanyl-hydroxiolyl; väte;natrium
Molekylvikt (g/mol) 709.41
PubChem CID 131673989
Formel vikt 709.4
Fysisk form Pulver