missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nicotinamide-d4 N-Oxide (d4 Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotinamide-d4 N-Oxide (d4 Major) |
| CAS | 1246817-64-0 |
| Molekylformel | C6H2D4N2O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,4,5,6-Tetradeuterio-1-oxidopyridin-1-ium-3-carboxamide, 3-Pyridinecarboxamide-2,4,5,6-d4 1-oxide, Nicotinamide-2,4,5,6-d4 1-oxide, Niacinamide-d4 N-oxide, Nicotinamide-d4 N-oxide, Nicotinamide N-oxide-d4, Nicotinamide N-oxide D4 (pyridine-2,4,5,6-D4), Pyridine-2,4,5,6-d4-3-carboxamide 1-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c7-6(9)5-2-1-3-8(10)4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(=O)N)c([2H])[n+]([O-])c1[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.15 |
| Formel vikt | 142.068 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?