Läs mer
Nikotinamid, LoGiCal
Produktkod. 30457394
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457394 10 mg
1 options
Produktkod. 30457394 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0552.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotinamide (Vitamin B3)
CAS 98-92-0
Analyt- eller komponentnamn Nicotinamide (Vitamin B3)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nicotinamide, 3-Pyridinecarboxamide, 3-(Aminocarbonyl)pyridine, 3-Amidopyridine, 3-Carbamoylpyridine, 3-Pyridinecarboxylic acid amide, Aminicotin, Benicot, Delonin Amide, Dipegyl, NAM, NSC 13128, NSC 27452, Niacinamide, Niavit PP, Nicamina, Nicamindon, Nicasir, Nicobion, Nicofort, Nicosan 2, Nicosylamide, Nicotilamide, Nicotine acid amide, Nicotinic acid amide, Nicotinic amide, Nicotylamide, Nicovit, Nicovitina, Nictoamide, Niocinamide, Niozymin, Papulex, Pelmin, Pelmine, Pelonin amide, Vi-Nicotyl, Vitamin B, Vitamin B3, m-(Aminocarbonyl)pyridine, beta-Pyridinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC(=O)c1cccnc1
IUPAC-namn Pyridin-3-karboxamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 122,048 g/mol