Läs mer
Nikotinamid, Mikromol™
Produktkod. 17943786
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17943786 250 mg
1 options
Produktkod. 17943786 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0552.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nikotinamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotinamide (Vitamin B3)
CAS 98-92-0
Analyt- eller komponentnamn Nicotinamide (Vitamin B3)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nicotinamide, 3-Pyridinecarboxamide, 3-(Aminocarbonyl)pyridine, 3-Amidopyridine, 3-Carbamoylpyridine, 3-Pyridinecarboxylic acid amide, Aminicotin, Benicot, Delonin Amide, Dipegyl, NAM, NSC 13128, NSC 27452, Niacinamide, Niavit PP, Nicamina, Nicamindon, Nicasir, Nicobion, Nicofort, Nicosan 2, Nicosylamide, Nicotilamide, Nicotine acid amide, Nicotinic acid amide, Nicotinic amide, Nicotylamide, Nicovit, Nicovitina, Nictoamide, Niocinamide, Niozymin, Papulex, Pelmin, Pelmine, Pelonin amide, Vi-Nicotyl, Vitamin B, Vitamin B3, m-(Aminocarbonyl)pyridine, beta-Pyridinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
LEDER NC(=O)c1cccnc1
IUPAC-namn Pyridin-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 122,048 g/mol