Läs mer
β-Nicotinamide mononucleotide, MedChemExpress
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Beskrivning
β-nicotinamide mononucleotide (β-NM) is a product of the nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) reaction and a key NAD+ intermediate. The pharmacological activities of β-nicotinamide mononucleotide include its role in cellular biochemical functions, cardioprotection, diabetes, Alzheimer's disease, and complications associated with obesity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | β-Nicotinamide mononucleotide |
| CAS | 1094-61-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H15N2O8P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | β-NM NMN |
| Löslighetsinformation | H2O : 83.33 mg/mL (249.33 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC(C1=C[N+]([C@@H]2O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)=CC=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.22 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.