Läs mer
β-Nicotinamide mononucleotide, MedChemExpress
Produktkod. 16474697
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16474697
Brand: Medchem Express HYF0004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress β-nicotinamide mononucleotide (β-NM) is a product of the nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) reaction and a key NAD+ intermediate. The pharmacological activities of β-nicotinamide mononucleotide include its role in cellular biochemical functions, cardioprotection, diabetes, Alzheimer's disease, and complications associated with obesity.
β-nicotinamide mononucleotide (β-NM) is a product of the nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) reaction and a key NAD+ intermediate. The pharmacological activities of β-nicotinamide mononucleotide include its role in cellular biochemical functions, cardioprotection, diabetes, Alzheimer's disease, and complications associated with obesity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Nicotinamide mononucleotide
CAS 1094-61-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H15N2O8P
Kvantitet 50 mg
Synonym β-NM NMN
Löslighetsinformation H2O : 83.33 mg/mL (249.33 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC(C1=C[N+]([C@@H]2O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)=CC=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 334.22
Formel vikt 334.22
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.