missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nicotinamide N-Methyltransferase/NNMT Antibody (OTI3D8), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-72984DL594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Nicotinamide N-Methyltransferase/NNMT Monoclonal antibody specifically detects Nicotinamide N-Methyltransferase/NNMT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out
Specifikationer
| Nicotinamide N-Methyltransferase/NNMT | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| EC 2.1.1.1, nicotinamide N-methyltransferase | |
| Full length recombinant protein of human Nicotinamide N-Methyltransferase/NNMT (NP_006160) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 4837 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out | |
| OTI3D8 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering