Läs mer
Nicotinamide N-oxide, MedChemExpress
Produktkod. 16434596
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16434596 100 mg
1 options
Produktkod. 16434596 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101407
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Nicotinamide N-oxide, an in vivo nicotinamide metabolite, is a potent, and selective antagonist of the CXCR2 receptor.
Nicotinamide N-oxide, an in vivo nicotinamide metabolite, is a potent, and selective antagonist of the CXCR2 receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotinamide N-oxide
CAS 1986-81-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H6N2O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : 20 mg/mL (144.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (72.40 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C[N+]([O-])=CC=C1)N
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Formel vikt 138.12
Procent renhet 99.93%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation