Läs mer
Nikotinamid N-oxid, Mikromol™
Beskrivning
Nikotinamid N-oxid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotinamide N-Oxide |
| CAS | 1986-81-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nicotinamide N-Oxide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H6 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxamide, 1-oxide, Nicotinamide, 1-oxide (6CI,7CI,8CI), NSC 168416, NSC 30531, Niacinamide N-oxide, Nicotinamide N-oxide, Pyridine-3-carboxamide 1-oxide, Nicotinamide Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c7-6(9)5-2-1-3-8(10)4-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| LEDER | NC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1 |
| IUPAC-namn | 1-oxidopyridin-1-ium-3-karboxamid |
| Visa mer |