Läs mer
Nikotinamid N-oxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotinamide N-Oxide |
| CAS | 1986-81-8 |
| Molekylformel | C6 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxamide','1-oxide, Nicotinamide','1-oxide (6CI,7CI,8CI), NSC 168416, NSC 30531, Niacinamide N-oxide, Nicotinamide N-oxide, Pyridine-3-carboxamide 1-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c7-6(9)5-2-1-3-8(10)4-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| LEDER | NC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1 |
| IUPAC-namn | 1-oxidopyridin-1-ium-3-karboxamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.12 |
| Formel vikt | 138.0429 |