Learn More
Nicotinamide riboside chloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455816
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Packungsgröße:
100mg
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16455816 100 mg 100mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16455816 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY123033A
 Restricted Item
Beräknad leverans: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Nicotinamide riboside Chloride, an orally active NAD+ precursor, increases NAD+ levels and activates SIRT1 and SIRT3. Nicotinamide riboside Chloride is a source of vitamin B3 (niacin) and enhances oxidative metabolism, protection against high fat diet-induced metabolic abnormalities. Nicotinamide riboside Chloride reduces cognitive deterioration in a transgenic mouse model of Alzheimer’s disease.
Nicotinamide riboside Chloride, an orally active NAD+ precursor, increases NAD+ levels and activates SIRT1 and SIRT3. Nicotinamide riboside Chloride is a source of vitamin B3 (niacin) and enhances oxidative metabolism, protection against high fat diet-induced metabolic abnormalities. Nicotinamide riboside Chloride reduces cognitive deterioration in a transgenic mouse model of Alzheimer’s disease.
Spezifikation
Chemical Name or Material Nicotinamide riboside chloride
CAS 23111-00-4
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C11H15ClN2O5
Quantity 100 mg
Solubility Information H2O : 125 mg/mL (430.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (172.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(C1=C[N+]([C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@H](O2)CO)O)O)=CC=C1)=O.[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 290.7
Formula Weight 290.7
Percent Purity 97.0%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.