Läs mer
Nicotinamide Riboside Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Nicotinamide riboside chloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O5.ClH/c12-10(17)6-2-1-3-13(4-6)11-9(16)8(15)7(5-14)18-11;/h1-4,7-9,11,14-16H,5H2,(H-,12,17);1H/t7-,8-,9-,11-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 290.0669 |
| Procent renhet | >95% |